missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene |
| CAS | 634-90-2 |
| Molekylformel | C6 H2 Cl4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzene','1,2,3,5-tetrachloro-, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,4,6-Tetrachlorobenzene, NSC 78934 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H |
| LEDER | Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5-tetrachlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.89 |
| Formel vikt | 213.8911 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?