missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,5-Tetrahydro-7-methyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,5-Tetrahydro-7-methyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile |
| CAS | 58610-63-2 |
| Molekylformel | C10H8N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-4-8-9(13)2-3-12(8)10(14)7(6)5-11/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(C#N)C(=O)N2CCC(=O)C2=C1 |
| IUPAC-namn | 7-methyl-1,5-dioxo-2,3-dihydroindolizine-6-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?