missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, TRC

Produktkod. 30134537
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134537 25 mg
30005526 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134537 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH26510025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57117-44-9
Molekylformel C12 H2 Cl6 O
Molekylvikt (g/mol) 374.86
Synonym Dibenzofuran, 1,2,3,6,7,8-hexachloro-, 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 123678-HxCDF, 2,3,4,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, F 121, PCDF 121, 1,2,3,6,7,8-HexaCDF, 123678-HexaCDF, 123678-Hexachlorodibenzofuran
IUPAC-namn 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuran
LEDER Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)cc3c2c(Cl)c1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-7-6(2-5(14)8(15)10(7)17)19-12(3)11(18)9(4)16/h1-2H
Formel vikt 371.8237
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.