Läs mer
1,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneContains P237980, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene |
| CAS | 17062-87-2 |
| Molekylformel | C10 H2 Cl6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Naphthalene, 1,2,3,6,7,8-hexachloro-, 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene, 2,3,4,5,6,7-Hexachloronaphthalene, PCN 70, 1,2,3,6,7,8-HexaCN, 1,2,3,6,7,8-HxCN, 123678-Hexachloronaphthalene, 123678-HexaCN, 123678-HxCN, PCN-70 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H2Cl6/c11-4-1-3-2-5(12)8(14)10(16)6(3)9(15)7(4)13/h1-2H |
| LEDER | Clc1cc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,6,7,8-hexachloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.84 |
| Formel vikt | 331.8288 |