Läs mer
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene |
| CAS | 1732-13-4 |
| Molekylformel | C16H16 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 60599 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2 |
| LEDER | C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.3 |
| Formel vikt | 208.1252 |