missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,6-Tetra-O-acetyl-4-deoxy-4-fluoro-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6-Tetra-O-acetyl-4-deoxy-4-fluoro-D-galactopyranoside |
| CAS | 183506-73-2 |
| Molekylformel | C14 H19 F O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(15)12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)14(24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1F |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-triacetyloxy-3-fluorooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.29 |
| Formel vikt | 350.1013 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?