Läs mer
1,2,3,6-Tetra-O-pivaloyl-Alpha-D-galactofuranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6-Tetra-O-pivaloyl-a-D-galactofuranoside |
| CAS | 220017-49-2 |
| Molekylformel | C26 H44 O10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O10/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(27)16(34-20(29)24(4,5)6)17(35-21(30)25(7,8)9)18(33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18,27H,13H2,1-12H3/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)-3-hydroxyoxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.62 |
| Formel vikt | 516.2934 |