Läs mer
1,2,3,6-Tetragalloylglucose, MedChemExpress
Beskrivning
1,2,3,6-Tetragalloylglucose is a potent UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1 (UGT1A1) inhibitor, with a Ki of 1.68 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6-Tetragalloylglucose |
| CAS | 79886-50-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H28O22 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | TeGG |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (126.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H](COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)O[C@H]2OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)O)OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 788.57 |
| Visa mer |