missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine |
| CAS | 55556-92-8 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine, Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso- (7CI','9CI','ACI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine (ACI), 1-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-Nitroso-1,2,5,6-tetrahydropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2H,3-5H2 |
| LEDER | O=NN1CCC=CC1 |
| IUPAC-namn | 1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.064 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?