Läs mer
1,2,3,6-Tetrahydro-Alfa,4-bis(p-metoxyfenyl)-1-metyl-3-pyridinmetanol, TRC
Produktkod. 30411103
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30411103 50 mg
1 options
Produktkod. 30411103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT11759050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,6-Tetrahydro-alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
CAS 10185-04-3
Molekylformel C21H25NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydro-α,4-bis(4-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
InChI formel InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-13-12-19(15-4-8-17(24-2)9-5-15)20(14-22)21(23)16-6-10-18(25-3)11-7-16/h4-12,20-21,23H,13-14H2,1-3H3
LEDER OC(C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=CCN(C1)C)C3=CC=C(C=C3)OC
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)(4-(4-metoxifyrenyl)-1-metyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-3-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 399.44
Formel vikt 399.18