Läs mer
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238207
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
32238207 250 g
1 options
Produktkod. 32238207 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8203700250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS 85-40-5
Flampunkt 187.8°C (closed cup)
Smältområde 133°C to 137°C
Kvantitet 250 g
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvalitet Not Available