Läs mer
1,2,3,6-Tetrahydroftalimid, TRC
Produktkod. 30138659
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138659 5 g
30137110 1 g
17971015 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2942455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-40-5
Molekylformel C8 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide
IUPAC-namn 3a,4,7,7a-tetrahydroisoindol-1,3-dione
LEDER O=C1NC(=O)C2CC=CCC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
Formel vikt 151.0633
Procent renhet >95%