missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid (Isoguvacine), Mikromol™

Produktkod. 30051675
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051675 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051675 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3659.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid (Isoguvacine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isoguvacine
CAS 64603-90-3
Analyt- eller komponentnamn Isoguvacine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1,7H,2-4H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1=CCNCC1
IUPAC-namn 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 127.141
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 127.0633 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.