Läs mer
1,2,3,6-Tetrahydropyridine, 98%
Produktkod. 10654935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10654935 5 g Glasflaska 5g
10585134 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10654935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158870050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 694-05-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 694-05-3
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.13
MDL-nummer MFCD00005949
InChI-nyckel FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine
PubChem CID 12750
ChEBI CHEBI:47860
IUPAC-namn 1,2,3,6-tetrahydropyridin
LEDER C1CNCC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -48.0°C
Färg Gräddgul till Vit
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 108.0°C
Flampunkt 16°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 5 g
Beilstein 20, III, 1912
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 83.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.