Läs mer
1,2,3,6-Tetrahydropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6-Tetrahydropyridine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,6H,3-5H2 |
| Formel vikt | 83.0735 |