Läs mer
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C12H2Cl6O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.86, 390.85 |
| InChI-nyckel | LGIRBUBHIWTVCK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | ClC1=CC2=C(OC3=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C3O2)C(Cl)=C1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,7,8,9-hexachlorooxanthrene |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |