Läs mer
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H |
| Formel vikt | 371.8237 |