Läs mer
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran |
| CAS | 72918-21-9 |
| Molekylformel | C12 H2 Cl6 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-, 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, F 124, PCDF 124, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 123789-HexaCDF, 123789-HxCDF, 123789-Hexachlorodibenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H |
| LEDER | Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.86 |
| Formel vikt | 371.8237 |