missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 40321-76-4 |
| Molekylformel | C12 H3 Cl5 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,7,8-pentachloro-, 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,7,8-PentaCDD, 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxin, 1,2,3,7,8-PnCDD, 12378-PCDD, 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin, 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzodioxin, D 54, PCDD 54 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Cl5O2/c13-4-1-7-8(2-5(4)14)19-12-9(18-7)3-6(15)10(16)11(12)17/h1-3H |
| LEDER | Clc1cc2Oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3Oc2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxin |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.42 |
| Formel vikt | 353.8576 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?