Läs mer
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Cl5O/c13-5-1-4-8(2-6(5)14)18-9-3-7(15)11(16)12(17)10(4)9/h1-3H |
| Formel vikt | 337.8627 |