missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,7,8-PentachloronaphthaleneContains H290945, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene |
| CAS | 150205-21-3 |
| Molekylformel | C10H3Cl5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | PCN 56 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3Cl5/c11-5-2-1-4-3-6(12)9(14)10(15)7(4)8(5)13/h1-3H |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2C=C1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,7,8-pentachloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.4 |
| Formel vikt | 297.87 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?