Läs mer
1,2,3,9-Tetrahydro-3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-4H-carbazol-4-one (Ondansetron Impurity G), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C-Demethylondansetron |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-14-5-3-2-4-13(14)16-15(19)7-6-12(17(16)21)10-20-9-8-18-11-20/h2-5,8-9,11-12H,6-7,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 279.1372 |
| Procent renhet | >95% |