missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 15128-52-6 |
| Molekylformel | C12 H11 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4H-Carbazol-4-one, 1,2,3,9-tetrahydro-, Carbazol-4(1H)-one, 2,3-dihydro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxocarbazole, 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol-4-one, 1,2,3,9-Tetrahydro-carbazole-4-one, 1,2-Dihydro-4(3H)-carbazolone, 2,3-Dihydrocarbazol-4(1H)-one, 4-Oxo-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-2,4-5,13H,3,6-7H2 |
| LEDER | O=C1CCCc2[nH]c3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,9-tetrahydrocarbazol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?