Läs mer
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-methylene-4H-carbazol-4-one, TRC
Produktkod. 30133849
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133849 10 g
30007784 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29393010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99614-64-9
Molekylformel C14 H13 N O
Molekylvikt (g/mol) 211.26
Synonym 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP)
IUPAC-namn 9-methyl-3-methylidene-1,2-dihydrocarbazol-4-one
LEDER Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Formel vikt 211.0997