Läs mer
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 199.0997 |
| Procent renhet | >95% |