missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-4H-carbazol-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 1225443-54-8 |
| Molekylformel | C13H10D3NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9-(trideuteriomethyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vikt | 202.1185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?