Läs mer
1,2,3-bensotiadiazol-5-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10001264
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10001264 5 g 5g
10456842 250 mg 250mg
10522832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10001264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09402DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 321309-32-4
Molekylformel C7H3ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 198.624
InChI-nyckel VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
PubChem CID 2735457
IUPAC-namn 1,2,3-bensotiadiazol-5-karbonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 198.63
Procent renhet 95%