Läs mer
1,2,3-bensotiadiazol-5-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10456842
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10456842 250 mg 250mg
10522832 1 g 1g
10001264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10456842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09402CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 321309-32-4
Molekylformel C7H3ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 198.624
InChI-nyckel VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
PubChem CID 2735457
IUPAC-namn 1,2,3-bensotiadiazol-5-karbonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198.63
Procent renhet 95%