Läs mer
1,2,3-Bensotriazin-4(3H)-ett, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzazimide |
| CAS | 90-16-4 |
| Molekylformel | C7 H5 N3 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11) |
| LEDER | O=C1NN=Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3H-1,2,3-bensotriazin-4-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vikt | 147.0433 |