Läs mer
1,2,3-Bensotriazin-4(3H)-ett, TRC
Produktkod. 30341757
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30341757 25 g
1 options
Produktkod. 30341757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20693025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzazimide
CAS 90-16-4
Molekylformel C7 H5 N3 O
Kvantitet 25 g
Synonym 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11)
LEDER O=C1NN=Nc2ccccc12
IUPAC-namn 3H-1,2,3-bensotriazin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Formel vikt 147.0433