Läs mer
1-(2,3-diklor-4-metoxifenyl)-1-butanon-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-1-butanone-d7 |
| Molekylformel | C11 D7 H5 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2O2/c1-3-4-8(14)7-5-6-9(15-2)11(13)10(7)12/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)c1ccc(OC)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuterio-1-(2,3-diklor-4-metoxyfenyl) butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.161 |
| Formel vikt | 253.065 |