Läs mer
1-(2,3-Dichlorophenyl)-4-(4-hydroxybutyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dichlorophenyl)-4-(4-hydroxybutyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 1797132-04-7 |
| Molekylformel | C14H21Cl3N2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinebutanol Hydrochloride, 4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butan-1-ol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Cl2N2O.ClH/c15-12-4-3-5-13(14(12)16)18-9-7-17(8-10-18)6-1-2-11-19;/h3-5,19H,1-2,6-11H2;1H |
| LEDER | Cl.OCCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.69 |
| Formel vikt | 338.0719 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?