Läs mer
1-(2,3-diklorfenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30336953
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30336953 100 mg
1 options
Produktkod. 30336953 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB419383100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 56041-57-7
Molekylformel C8H6OCl2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2',3'-Dichloroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3
LEDER CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1-(2,3-diklorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 189.04
Formel vikt 187.9796