missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2,3-diklorfenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone |
| CAS | 56041-57-7 |
| Molekylformel | C8H6OCl2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2',3'-Dichloroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2,3-diklorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.04 |
| Formel vikt | 187.9796 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?