Läs mer
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine 1-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine 1-Oxide |
| CAS | 902456-05-7 |
| Molekylformel | C10H12Cl2N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12Cl2N2O/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14(15)6-4-13-5-7-14/h1-3,13H,4-7H2 |
| LEDER | O=N1(C=2C=CC=C(Cl)C2Cl)CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 1-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.12 |
| Formel vikt | 246.03 |