Läs mer
1-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)prop-2-en-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)prop-2-en-1-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c1-2-11(13)12-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12/h2-6H,1,7-8H2 |
| Formel vikt | 173.0841 |