Läs mer
1-(2,3-dihydrobenso[b]furan-5-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 162.19 |
| Procent renhet | 97% |