Läs mer
1-(2,3-dihydrobenso[b]furan-5-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692875
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10692875 25 g 25g
10191072 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05976EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 90843-31-5
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00068033
InChI-nyckel MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC-namn 1-(2,3-dihydro-l-bensofuran-5-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%