Läs mer
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanol |
| CAS | 60907-90-6 |
| Molekylformel | C10 H14 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | alpha,2,3-Trimethylbenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9,11H,1-3H3 |
| LEDER | CC(O)c1cccc(C)c1C |
| IUPAC-namn | 1-(2,3-dimethylphenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.218 |
| Formel vikt | 150.104 |