Läs mer
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vikt | 148.0888 |