Läs mer
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl Chloride |
| CAS | 60907-88-2 |
| Molekylformel | C10H13Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(1-Chloroethyl)-2,3-dimethylbenzene, α,2,3-Trimethylbenzyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=C(C)C(=CC=C1)C(C)Cl |
| IUPAC-namn | 1-(1-chloroethyl)-2,3-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.66 |
| Formel vikt | 168.0706 |