Läs mer
1,2,3-heptantriol, 95 %, högsmältande isomer, blandning av diastereoisomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10005443 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10005443 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10005443 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 395450010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103404-57-5 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 3-Heptanetriol
CAS 103404-57-5
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92.0°C to 97.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H16O3
Linjär formel CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
MDL-nummer MFCD00010517
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2,3-heptanetriol, 1,2,3-trihydroxyheptane, 1-butylglycerol, 1-n-butylglycerol, 1,2,3-heptanetriol isomer t 1 m solution, 1,2,3-heptanetriol isomer h 0.5 solution, acmc-1c7bt, 1,2,3-heptanetriol solution, additive screening solution 08/fluka kit no 78374, additive screening solution 09/fluka kit no 78374
InChI-nyckel HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC(C(CO)O)O
IUPAC-namn heptan-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 148.2
PubChem CID 124604
ChEBI CHEBI:67095
Formel vikt 148.2
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3-Heptanetriol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.