Läs mer
1,2,3-Hexanetriol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15790839 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15790839 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15790839 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 90325-47-6
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
InChI-nyckel XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-hexanetriol, rac-syn-hexane-1,2,3-triol, dsstox_cid_31384, dsstox_gsid_52884, 1,2,3-hexanetriol solution, 1,2,3-hexanetriol 1 m solution, 1,2,3-hexanetriol, bioxtra gc, additive screening solution 07/fluka kit no 78374
PubChem CID 2724429
IUPAC-namn hexane-1,2,3-triol
LEDER CCCC(C(CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Hexanetriol
Smältpunkt 67.0°C to 69.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel CH3(CH2)2CHOHCHOHCH2OH
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible in water.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%