Läs mer
1,2,3-tiadiazol-4-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505954
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505954 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10019531 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10335012 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10505954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01373DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 27643-15-8
Molekylformel C3H2N2OS
Molekylvikt (g/mol) 114.122
InChI-nyckel JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC-namn tiadiazol-4-karbaldehyd
LEDER C1=C(N=NS1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 114.13
Procent renhet 97%