Läs mer
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 11399056
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399056 250 mg 250mg
11389056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20211.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 27643-15-8 | C3H2N2OS | 114.122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27643-15-8
Molekylformel C3H2N2OS
Molekylvikt (g/mol) 114.122
MDL-nummer MFCD02180762
InChI-nyckel JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC-namn tiadiazol-4-karbaldehyd
LEDER C1=C(N=NS1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 84°C to 86°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 113707
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 114.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.