Läs mer
1,2,3-tiadiazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374392
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10374392 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10273802 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW00600CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4100-13-4
Molekylformel C3H2N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 130.121
MDL-nummer MFCD00052099
InChI-nyckel HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC-namn tiadiazol-4-karboxylsyra
LEDER C1=C(N=NS1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 130.13
Procent renhet 97%