Läs mer
1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 98 %
Produktkod. 15468329
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468329 5 g 5g
15458329 1 g 1g
15420657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66818.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 62211-93-2 | C11H16O7 | 260,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62211-93-2
Molekylformel C11H16O7
Molekylvikt (g/mol) 260.24
MDL-nummer MFCD08458459,MFCD08458459
InChI-nyckel NXEJETQVUQAKTO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3-triacety1-5-deoxy-beta-d-ribofuranose
PubChem CID 70847275
IUPAC-namn [(2R,5S)-4,5-diacetyloxi-2-metyloxolan-3-yl]acetat
LEDER CC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Smältpunkt 65 °C till 69 °C
Färg Gul till brun
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol
Formel vikt 260.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.