Läs mer
1,2,3-Tri-O-methyl-Alpha-D-glucopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Tri-O-methyl-a-D-glucopyranose |
| CAS | 14048-30-7 |
| Molekylformel | C9 H18 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O6/c1-12-7-6(11)5(4-10)15-9(14-3)8(7)13-2/h5-11H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H]1OC |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-4,5,6-trimethoxyoxan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.1103 |