missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3-Tribromo-5-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Tribromo-5-nitrobenzene |
| CAS | 3460-20-6 |
| Molekylformel | C6H2Br3NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,4,5-Tribromonitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Br)c(Br)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3-tribromo-5-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.8 |
| Formel vikt | 356.7636 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?