Läs mer
1,2,3-Tribromobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Tribromobenzene |
| CAS | 608-21-9 |
| Molekylformel | C6H3Br3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2,3-Tribromobenzene, Benzene','1,2,3-tribromo- (6CI','8CI','9CI','ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H |
| LEDER | Brc1cccc(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,3-tribromobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.8 |
| Formel vikt | 311.7785 |